Learn More
3-bromure de bromo-4-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497928 100 g 100g
15477928 5 g 5g
15487928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61399.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78239-71-1 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 3-bromo-4-fluorobenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à la lumière. Sensible à l’humidité. Stocker sous argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78239-71-1
Formule moléculaire C7H5Br2F
Poids moléculaire (g/mol) 267.92
Numéro MDL MFCD09037367
Clé InChI ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluorobenzene, 3-bromo-4-fluorobenzylbromide, benzene, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro, 2-bromanyl-4-bromomethyl-1-fluoranyl-benzene, pubchem24015, acmc-209pdt, 3-bromo-4-fluoro-benzyl bromide, 2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro-benzene, benzene,2-bromo-4-bromomethyl-1-fluoro
CID PubChem 12922710
Nom IUPAC 2-bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
SMILES FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide
Point de fusion 41°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 267.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide