Learn More
3-bromo-4 -fluorophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468268 5 g 5g
15458268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61702.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27407-11-0 | Molecular Formula: C6H4BrFO | Molecular Weight: 190.999 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27407-11-0
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD03425884
Clé InChI QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
CID PubChem 2783381
Nom IUPAC 3-bromo-4-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-fluorophenol
Couleur Jaune à vert
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.