Learn More
3-Bromo-4-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11390036
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11390036 10 g 10g
11300046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11390036 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32094.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42330-10-9
Formule moléculaire C7H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 193.08
Numéro MDL MFCD09757526
Clé InChI SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
CID PubChem 11469593
Nom IUPAC 3-bromoheptan-4-one
SMILES CCCC(=O)C(Br)CC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-heptanone
Densité 1.248
Point d’ébullition 39°C (1 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 98%