Learn More
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 97%, Maybridge™
Code produit 10351453
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10351453 10 g 10g
10508463 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06293EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2973-76-4
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.05
Numéro MDL MFCD00006940
Clé InChI KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
CID PubChem 18099
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Quantité 10 g
Poids de la formule 231.04
Pourcentage de pureté 97%