Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416426 25 g 25g
11406426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24729.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2973-78-6 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses, it is used to produce other chemicals like 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromo-4-hydroxybenzaldéhyde est un intermédiaire utilisé dans les synthèses organiques, il est utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques tels que le 5-brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1,33 g/l.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2973-78-6
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00017348
Clé InChI UOTMHAOCAJROQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-bromobenzaldehyde, pubchem3778, acmc-209hav, 2-bromo-4-formylphenol, asischem n48923, 3-bromo-4-hydroxybenzaldehye, ksc490m5b, akos akm00117
CID PubChem 76308
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 25 g
Beilstein 2205318
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.33g/L.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté ≥97%