Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30338381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4153805G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-78-6
Formule moléculaire C7H5BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1Br
Nom IUPAC 3-bro-4-hydroxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Poids de la formule 199.9473