Learn More
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489257 10 g 10g
11499257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21338.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14348-41-5
Formule moléculaire C7H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Numéro MDL MFCD00017547
Clé InChI XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
CID PubChem 84368
Nom IUPAC Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 176°C to 178°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 98%