Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, TRC
Code produit 30333121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6825705G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Formule moléculaire C7H4BrNO
Quantité 5 g
Synonyme 2-Bromo-4-cyanophenol
Formule InChI InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
SMILES BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Poids de la formule 198.95