Learn More
3-bromo-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-4-iodopyridine |
| Point de fusion | 111°C to 115°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 283.89 |
| Pourcentage de pureté | 97% |