Learn More
3-bromo-4-isocyanatothiophène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10674385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10674385 5 g Flacon en verre ambré 5g
10041384 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10674385 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54206DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 937795-88-5
Formule moléculaire C5H2BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 204.041
Numéro MDL MFCD09879904
Clé InChI HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
CID PubChem 24229539
Nom IUPAC 3-bromo-4-isocyanatothiophène
SMILES C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.05
Pourcentage de pureté 95%