Learn More
3-bromo-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402338 5 g 5g
11412338 25 g 25g
11422338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15274.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34841-06-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34841-06-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00016599
Clé InChI QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-benzaldehyde, 3-bromoanisaldehyde, 5-bromoanisaldehyde, 3-bromo-anisaldehyde, 5-bromo anisaldehyde, pubchem2643, acmc-209iat, 2-bromo-4-formylanisole
CID PubChem 98662
Nom IUPAC 3-bromo-4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 108°C to 110°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1636939
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 98%