Learn More
3-bromo-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412338 25 g 25g
11402338 5 g 5g
11422338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15274.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34841-06-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34841-06-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00016599
Clé InChI QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-benzaldehyde, 3-bromoanisaldehyde, 5-bromoanisaldehyde, 3-bromo-anisaldehyde, 5-bromo anisaldehyde, pubchem2643, acmc-209iat, 2-bromo-4-formylanisole
CID PubChem 98662
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 108°C to 110°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1636939
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-p-anisaldehyde