Learn More
3-Bromo-4-méthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30345060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6851755G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
CAS 34841-06-0
Formule moléculaire C8H7BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1Br
Nom IUPAC 3-bro-4-méthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Poids de la formule 213.9629