Learn More
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410513 5 g 5g
11420513 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12653.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-58-1 | C8H6BrO3 | 230.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-58-1
Formule moléculaire C8H6BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.04
Numéro MDL MFCD00020295
Clé InChI BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
CID PubChem 66836
Nom IUPAC Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 217°C to 222°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2087585
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté ≥98%