Learn More
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30343266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6852355G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Formule moléculaire C8H7BrO3
Quantité 5 g
Synonyme 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 231.04
Poids de la formule 229.9579