Learn More
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 99-58-1 |
| Formule moléculaire | C8H7BrO3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(cc1Br)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.04 |
| Poids de la formule | 229.9579 |