Learn More
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452698 25 g 25g
11442698 5 g 5g
11462698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16698.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 117572-79-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile is used to prepare 3-bromo-2-iodo-4-methoxy-benzonitrile. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromo-4-méthoxybenzonitrile est utilisé pour préparer le 3-bromo-2-iodo-4-méthoxy-benzonitrile. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117572-79-9
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD00143097
Clé InChI QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
CID PubChem 736049
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Point de fusion 120°C to 124°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3246576
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 99%