Learn More
3'-Bromo-4'-méthylacétophénone, TRC
Code produit 30332497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6882805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 40180-80-1
Formule moléculaire C9H9BrO
Quantité 5 g
Synonyme 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
SMILES BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1
Nom IUPAC 1-(3-bromo-4-metilfenil)etan-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Poids de la formule 211.98