Learn More
3-Bromo-4-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460528 25 g -
11450528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24670.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7745-91-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
3-Bromo-4-methylaniline is used in the synthesis of 1,7-dihalo Tröger?s base isomers. It is suitable for use to investigate the reactions of distonic 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl and 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radical cations with O2 by ion-trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-bromo-4-méthylaniline est utilisée dans la synthèse des isomères de 1,7-dihalo base de Tröger′. Elle convient à une utilisation pour étudier les réactions des cations radicalaires distoniques 4-(N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl et 5-(N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl avec O2 par spectrométrie de masse à trappe d’ions.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7745-91-7
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD00134176
Clé InChI GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
CID PubChem 82187
Nom IUPAC 3-bromo-4-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylaniline
Point de fusion 25°C to 28°C
Point d’ébullition 254°C to 257°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.6115
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1562057
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 97%