Learn More
3-Bromo-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31447259
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447259 1 kg
31435226 5 g
31433688 10 g
31443020 100 g
31447106 500 g
31437841 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31447259 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD105451000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Formule moléculaire C7H8BrN
Numéro MDL MFCD00134176
Quantité 1 kg
SMILES C1=C(C(=CC=C1N)C)Br
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Pourcentage de pureté 98%