Learn More
3-Bromo-4-méthylaniline, TRC
Code produit 30338516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338516 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685100500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Formule moléculaire C7 H8 Br N
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1Br
Nom IUPAC 3-bro-4-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Poids de la formule 184.984