Learn More
3-Bromo-4-méthylaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Formule moléculaire | C7 H8 Br N |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1Br |
| Nom IUPAC | 3-bro-4-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.05 |
| Poids de la formule | 184.984 |