Learn More
Acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490403 25 g 25g
11480403 5 g 5g
11400413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11496.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque a été utilisé dans la synthèse d’amides biphényles, de dérivés de l’acide 2-benzazépine-4-acétique, comme analogue de l’antagoniste puissant et non peptidique GPIIb/IIIa, et de glucosides aryles C O-spirokétaux. Il est également utilisé comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-26-9
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00002488
Clé InChI ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
CID PubChem 82130
Nom IUPAC Acide 3-bromo-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 206°C to 211°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1936510
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%