Learn More
3-bromo-4-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462110 5 g 5g
15443827 250 mg 250mg
11452110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28689.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60710-39-6
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD08273793
Clé InChI GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
CID PubChem 10307913
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylphenol
Point de fusion 54°C to 57°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%