Learn More
3-bromo-4-méthylthiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301213 1 g Flacon en verre 1g
10217842 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10301213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379960010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30318-99-1 | Molecular Formula: C5H5BrS | Molecular Weight: 177.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30318-99-1
Formule moléculaire C5H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 177.06
Numéro MDL MFCD00130084
Clé InChI MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene
CID PubChem 2734935
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthylthiophène
SMILES CC1=CSC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-methylthiophene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5840g/mL
Point d’ébullition 179°C to 183°C (770.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5770 to 1.579
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.584
Poids de la formule 177.06
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-methylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement