Learn More
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392299 1 g 1g
11302309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27268.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101420-81-9
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD04117949
Clé InChI KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
CID PubChem 16218087
Nom IUPAC 3-bromo-4-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 200°C to 204°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 97%