Learn More
3-Bromo-4-nitroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430199 250 mg 250mg
15410199 1 g 1g
15420199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63478.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126807-08-7
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.044
Clé InChI VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
CID PubChem 14707933
Nom IUPAC 3-bromo-4-nitro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-nitroindole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 241.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide