Learn More
3-bromo-4-pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10587824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10587824 1 g Flacon en verre 1g
10386684 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398080010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70201-43-3 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70201-43-3
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186
Clé InChI NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoisonicotinaldehyde, 3-bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromopyridine-4-carboxaldehyde, 3-bromo-4-formylpyridine, 3-bromo-4-pyridinecarbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridincarbaldehyde, bromoisonicotinaldehyde, pubchem5063, acmc-1blzq
CID PubChem 2762997
Nom IUPAC 3-bromopyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=CN=CC(=C1C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Point de fusion 80°C to 83°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 186
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.