Learn More
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11356559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356559 1 g 1g
11366559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26174.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191602-54-7
Formule moléculaire C7H5BrF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 256.022
Numéro MDL MFCD00190127
Clé InChI RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
CID PubChem 2736418
Nom IUPAC 3-bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 256.02
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.