Learn More
3-bromo-4H-chromen-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10631873 1 g 1g
10260215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01262DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 49619-82-1
Formule moléculaire C9H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.041
Numéro MDL MFCD00017337
Clé InChI IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
CID PubChem 521256
Nom IUPAC 3-bromochromen-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4H-chromen-4-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.04
Pourcentage de pureté 97%