Learn More
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435513 25 g 25g
11425513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13449.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19652-32-5
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.461
Numéro MDL MFCD00051690
Clé InChI KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
CID PubChem 519676
Nom IUPAC 3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 25 g
Beilstein 2362159
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 235.47
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.