Learn More
Chlorhydrate de 3-bromo-5-(chlorométhyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10547664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10547664 1 g Flacon en verre ambré 1g
10716915 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10547664 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67174DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 39741-46-3
Formule moléculaire C6H6BrCl2N
Poids moléculaire (g/mol) 242.925
Numéro MDL MFCD09260933
Clé InChI CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
CID PubChem 12515069
Nom IUPAC 3-bromo-5-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.93
Pourcentage de pureté 95%