Learn More
Chlorhydrate de 3-bromo-5-(chlorométhyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 242.93 |
| Pourcentage de pureté | 95% |