Learn More
3-bromo-5-chlorophénol, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422239 25 g 25g
15402239 1 g 1g
15412239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64844.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56962-04-0 | Molecular Formula: C6H4BrClO | Molecular Weight: 207.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56962-04-0
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Numéro MDL MFCD07780676
Clé InChI GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
CID PubChem 22630180
Nom IUPAC 3-bromo-5-chlorophénol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-chlorophenol
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 25 g
Beilstein 3234780
Poids de la formule 207.45
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide