Learn More
3-bromo-5-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11428767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428767 1 g 1g
11438767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19925.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3111-37-3
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Numéro MDL MFCD00173904
Clé InChI GWEFTCNMUHHQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy-benzaldehyde, acmc-1cof4, 3-bromo-4-hydroxy-5-ethoxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy4-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy, 3-bromanyl-5-ethoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 612496
Nom IUPAC 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 97%