Learn More
3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479408 5 g 5g
15489408 250 mg 250mg
15469408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62977.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105515-20-6
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.04
Numéro MDL MFCD11847746
Clé InChI MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
CID PubChem 13730359
Nom IUPAC 1-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide