Learn More
3-bromo-5-fluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352009
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352009 10 g 10g
11342009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26066.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179898-34-1
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD04038227
Clé InChI IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
CID PubChem 2783330
Nom IUPAC 3-bromo-5-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 98%