Learn More
3-bromure de bromo-5-fluorobenzyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15410639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410639 1 g 1g
15420639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63769.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
3-5Le bromure de bromo--fluorobenzyl est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,9 g/l) (25°C).
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216755-57-6
Formule moléculaire C7H5Br2F
Poids moléculaire (g/mol) 267.92
Numéro MDL MFCD09258959
Clé InChI DAUWIPUGOIFZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-fluorobenzene, 3-fluoro-5-bromobenzyl bromide, 5-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-5-bromobenzylbromide, 5-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, pubchem4886, acmc-20e3gr, 3-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-5-fluoro
CID PubChem 23509619
Nom IUPAC 1-bromo-3-(bromométhyl)-5-fluorobenzène
SMILES FC1=CC(Br)=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (2.9g/L) (25°C).
Poids de la formule 267.92
Pourcentage de pureté 95%
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.