Learn More
3-Bromo--fluorotoluène,5-fluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418108 100 g 100g
15408108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61544.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 202865-83-6 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202865-83-6
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.027
Numéro MDL MFCD01861195
Clé InChI CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-bromotoluene, 5-bromo-3-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene, 3-bromo-5-fluoro toluene, pubchem3237, acmc-1cod9, ksc493k3l, tpc-i111
CID PubChem 2773396
Nom IUPAC 1-bromo-3-fluoro-5-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-fluorotoluene
Couleur Incolore
Quantité 100 g
Poids de la formule 189.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide