Learn More
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415387 5 g 5g
15405387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32635.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 157893-14-6 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157893-14-6
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD00266858
Clé InChI DMXJBCHYVUGXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-carboxyanisole, 3-bromo-5-methoxybenzoicacid, 3-bromo-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromo-3-methoxybenzoic acid, pubchem16435, acmc-1bx98, ksc529k1f, 3-bromo-5-methyloxy benzoic acid
CID PubChem 4060048
Nom IUPAC Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%