Learn More
Ester pinacolique d’acide3-bromo-5-(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15409295
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409295 250 mg 250mg
15499285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51718.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1025718-78-8
Formule moléculaire C14H18BBrO4
Poids moléculaire (g/mol) 341.008
Numéro MDL MFCD12405334
Clé InChI YTLNMWYKZKGCOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-bromo-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester
CID PubChem 53436914
Nom IUPAC méthyl 3-bromo-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)Br)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 341.01
Pourcentage de pureté 97%