Learn More
3-Bromo-5-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478078 1 g 1g
15488078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61519.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74586-53-1 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromo-5-methylaniline is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromo-5-méthylaniline est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et intermédiaires chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74586-53-1
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD11845553
Clé InChI YIZRPAWCIFTHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-methylbenzenamine, 3-amino-5-bromotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-methyl, 5-brom-3-toluidin, 5-bromo-m-toluidine, acmc-209ova, 3-bromo-5-methyl-aniline, 3-bromo-5-methyl aniline, ksc494e0l
CID PubChem 3018526
Nom IUPAC 3-bromo-5-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-methylaniline
Couleur Marron
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre