Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492139 5 g 5g
15402149 250 mg 250mg
15482139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64787.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355134-13-3
Formule moléculaire C7H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.017
Numéro MDL MFCD00100097
Clé InChI OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 16743966
Nom IUPAC 3-bromo-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 3253229
Poids de la formule 230.02
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre