Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluorure, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 630125-49-4 |
| Formule moléculaire | C7H3BrF3NO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H |
| SMILES | C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270 |
| Poids de la formule | 268.9299 |