Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30341438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6838055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Formule moléculaire C7H3BrF3NO2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
Formule InChI InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-bro-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 270
Poids de la formule 268.9299