Learn More
3-bromo-5-nitrosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317126 1 g 1g
11327126 5 g 5g
11337126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07071.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16789-84-7 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16789-84-7
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00051833
Clé InChI BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 519307
Nom IUPAC 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 1 g
Beilstein 1213613
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 98%