Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline |
| Indice de réfraction | 1.511 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Poids de la formule | 256.02 |
| Pourcentage de pureté | 97% |