Learn More
Chlorure de 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15464407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15464407 5 g 5g
15454407 1 g 1g
2 options
Code produit. 15464407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31775.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-36-3
Formule moléculaire C8H3BrClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 303.46
Numéro MDL MFCD11519379
Clé InChI PRRWHYQCMQADHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, jrd
CID PubChem 54772359
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
SMILES FC(F)(F)OC1=CC(Br)=CC(=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Indice de réfraction 1.506
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 303.46
Pourcentage de pureté 97%