Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15404397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404397 250 mg 250mg
15494387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31764.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-37-4
Formule moléculaire C8H7BrF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 270.049
Numéro MDL MFCD11519380
Clé InChI LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
CID PubChem 53414437
Nom IUPAC [3-bromo-5-(trifluorométhoxy)phényl]méthanamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Indice de réfraction 1.496
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 270.05
Pourcentage de pureté 97%