Learn More
Acide 3-bromo-5-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485137 1 g 1g
15438085 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32419.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénylacétique est un réactif de laboratoire couramment utilisé.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1092461-35-2
Formule moléculaire C9H6BrF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 299.04
Numéro MDL MFCD11519378
Clé InChI PEBPBUMXKAQCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, jrd
CID PubChem 57367985
Nom IUPAC Acide 2-[3-bromo-5-(trifluorométhoxy)phényl]acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 313.07
Pourcentage de pureté 96%